Documentos Principais
Z719951
Sigma-Aldrich
Gel Repel liquid solution
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.51
Descrição geral
Gel Repel Liquid Solution is a glass plate coating for use with sequencing or PAGE gles and is a non-toxic alternative to silane pre-treatment. Each case contains 4 × 1 oz. vials and instructions for use.
Informações legais
Gel Repel is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)