Documentos Principais
Z710199
Nichipet Eco pipette
volume 100-1000 μL
Sinônimo(s):
Eco Pipette
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.802,00
R$ 5.802,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.802,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 5.802,00
Check Cart for Availability
descrição
With glass tip
Características
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nichiryo 00-NPC-1000
faixa de medição de volume
100-1000 μL
volume
1000 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
  • Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
  • 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
  • Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
  • Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8