Merck
Pipetadores
Pipetador multicanal para dispensação de líquidos
Um pipetador é um auxiliar de pipetagem usado para facilitar o processo de transferência de amostras líquidas. Ele oferece diversas vantagens, incluindo a minimização do risco de contaminação, a redução da fadiga das mãos e a diminuição do estresse durante longas horas de trabalho. Ao usar um pipetador, os pesquisadores podem obter um manuseio de líquidos mais preciso, garantindo resultados confiáveis em diversas aplicações laboratoriais. Eles vêm em vários tamanhos e tipos e geralmente consistem em um tubo delgado com ponta cônica que utiliza mecanismos como pistão ou bulbo para aspirar e dispensar líquidos.
Leia mais sobre 
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 194
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 194
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Pipetadores mecânicos
Os pipetadores mecânicos utilizam vários mecanismos, como pistões ou deslocamento de ar, para aspirar e dispensar um volume medido de líquido. Esses pipetadores oferecem benefícios como precisão, repetibilidade e facilidade de uso, tornando-os adequados para diversas aplicações, incluindo preparação de amostras, distribuição de soluções e mistura. Os pipetadores mecânicos estão disponíveis em diversos tamanhos e formatos para atender às necessidades específicas de pesquisadores em diversas áreas científicas.
Pipetadores de repetição
Os pipetadores de repetição, também conhecidos como pipetas de repetição, são projetados para simplificar e acelerar tarefas repetitivas de manuseio de líquidos, como dispensação de reagentes ou alíquotas de amostras. Eles têm configurações de volume ajustáveis e um êmbolo giratório ou mecanismo de discagem, permitindo que os pesquisadores definam o volume desejado para distribuição repetida. Esses pipetadores eliminam a necessidade de pipetagem repetitiva com pipetas regulares, economizando tempo e reduzindo erros. Os pipetadores de repetição são amplamente utilizados em vários campos científicos, incluindo biologia molecular, microbiologia e diagnóstico clínico.
Pipetadores eletrônicos
Os pipetadores eletrônicos incorporam componentes e mecanismos eletrônicos para medir e dispensar com precisão volumes específicos de líquidos. Eles são mais ergonômicos e minimizam a necessidade de exercer força durante a aspiração e distribuição da amostra, reduzindo efetivamente o possível desenvolvimento de lesões devido à pipetagem repetitiva.
Controladores de pipeta
Os controladores de pipeta permitem preencher e liberar rapidamente volumes precisos. Eles são fixados em uma pipeta, que pode ser de vidro ou de plástico, e servem para reter o líquido ou o próprio volume.
Um controlador de pipeta é ideal para transferir meios de crescimento e outros líquidos para culturas de células, bactérias e leveduras e preparação de amostras (extração de DNA/RNA/proteína). Ele também pode ser usado para transferir líquidos como tampões, produtos químicos e outros reagentes.
Pipetadores de deslocamento positivo
Os pipetadores de deslocamento positivo são particularmente úteis para pipetar líquidos altamente viscosos ou espumosos, líquidos com alta densidade ou pressão de vapor, ou líquidos delicados que podem ser difíceis de manusear com outras técnicas de pipetagem. Esses pipetadores são ideais para manusear líquidos propensos a contaminação, como DNA, RNA, proteínas ou amostras infecciosas. O pistão forma uma vedação hermética com a ponta descartável do pistão, evitando que qualquer líquido entre em contato com o próprio pipetador. Os pipetadores de deslocamento positivo podem lidar com uma ampla variedade de tipos de líquidos, incluindo soluções aquosas, óleos, solventes orgânicos e substâncias voláteis.
Pipetadores Eppendorf
Eppendorf® Reference® 2 Manual
O pipetador Eppendorf® Reference® 2 Manual foi projetado com um único botão ergonômico e demonstra alta precisão e exatidão com esforços operacionais reduzidos. É totalmente autoclavável, evitando assim a descontaminação. Este pipetador está disponível como pipetador monocanal em volume fixo ou variável, bem como em configurações de 8 e 12 canais. Ele é usado para diversas tarefas, incluindo pipetagem direta, pipetagem reversa, remoção de sobrenadantes, mistura de amostras, extração de fases e enchimento de placas, géis e recipientes de reação.
Eppendorf® Research Plus
O Eppendorf® ResearchPlus é um dos pipetadores mecânicos mais seguros e ergonômicas. Ele atende aos mais altos requisitos de precisão e exatidão, e também oferece um alto grau de flexibilidade. Seu design leve e esforço reduzido de pipetagem ajudam a aliviar a tensão nas mãos e nos braços. Está disponível como volume fixo ou variável de monocanal e configurações de volume variável de 8, 12, 16 ou 24 canais.
Eppendorf® Xplorer®
Os pipetadores Eppendorf® Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus são pipetadores eletrônicos disponíveis em configurações de monocanal de 8, 12, 16 e 24 canais. Eles são projetados para aspirar e dispensar volumes de líquidos que variam de 0,5 µL a 10 ml. Essas pipetas são conhecidas por sua simplicidade, velocidade e precisão. Elas são usadas para pipetagem automatizada de líquidos, pipetagem reversa para soluções não aquosas e enchimento manual de placas, géis e recipientes de reação.
Eppendorf® Move It
Os pipetadores multicanal Eppendorf® Move It com espaçamento de pontas ajustável aceleram e simplificam a pipetagem simultânea de múltiplas amostras. Um design exclusivo sem conexões de mangueira garante maior precisão e durabilidade, bem como segurança para usuários e amostras. Como as pipetas multicanal Move It com espaçamento ajustável das pontas são projetadas sem mangueiras, o cabeçote da pipeta pode ser girado 360°. O usuário se beneficia da legibilidade confortável do visor. Isto não só proporciona uma postura ergonômica e relaxada, mas também garante que todos os parâmetros sejam rapidamente identificados, economizando um tempo valioso na bancada do laboratório.
Eppendorf® Easypet
O controlador de pipeta Eppendorf® Easypet oferece precisão e controle completo de velocidade, tornando-o perfeito para distribuição em série e ressuspensão de pellets bacterianos ou celulares. Este dispositivo leve e bem balanceado foi projetado com considerações ergonômicas, garantindo um ajuste confortável na sua mão e permitindo uma pipetagem sem fadiga. Além disso, é compatível com todos os tipos de pipetas sorológicas e volumétricas, variando de volumes de 0,1 a 100 ml.
Eppendorf® Multipette
O pipetador Eppendorf® Multipette é usado para dispensação repetitiva de volumes, o que acelera longas séries de pipetagem, eliminando a necessidade de aspiração repetida de líquido. É uma ferramenta conveniente e eficiente comumente usada em laboratórios para economizar tempo e esforço ao manusear múltiplas amostras que requerem a distribuição do mesmo volume de líquido. O pipetador Eppendorf® Multipette é excelente no manuseio de líquidos de diversas densidades, viscosidades e volatilidades em uma faixa de volume de 1 µl a 10 ml (com extração máxima de 50 ml). Além disso, seu recurso exclusivo permite a distribuição repetida de líquido e aspiração até 100 vezes, sem a necessidade de reabastecer a ponta da pipeta.
Pipetador Corning®
Os pipetadores Corning® Lambda® plus são totalmente autoclaváveis e resistentes a UV, exibindo altos níveis de precisão e reprodutibilidade. Eles estão disponíveis como pipetadores monocanal ou multicanal e podem ser equipados com todas as pontas de pipeta de marcas comuns. Estes pipetadores foram projetados para manter sua calibração, mesmo após uso repetido e autoclavagem.
Pipeta vs. pipetador
Uma pipeta, também conhecida como conta-gotas, é um tubo graduado de vidro ou plástico usado para medir e dispensar volumes precisos de líquido. As pipetas vêm em vários formatos e tamanhos, como pipetas sorológicas, micropipetas, pipetas volumétricas e pipetas Pasteur. Um auxiliar de pipetagem, como um controlador de pipeta ou um bulbo de pipeta, geralmente é usado para sifonar e dispensar amostras da pipeta.
Um pipetador é um tipo de auxiliar de pipetagem que opera por deslocamento de ar acionado por pistão. Ele gera vácuo movendo um pistão de metal ou cerâmica verticalmente dentro de uma luva hermética. À medida que o pistão se move para cima, impulsionado pela depressão do êmbolo, um vácuo é criado e o líquido ao redor da ponta move-se para esse vácuo e pode então ser transportado e liberado conforme necessário. Esses pipetadores são capazes de ser muito precisos, mas estão sujeitos a imprecisões causadas pelas mudanças no ambiente, principalmente pela temperatura e pela técnica do usuário. Para mitigar esses problemas, é essencial manter diligentemente o equipamento e fornecer treinamento aos usuários para garantir uma técnica consistente.
Para minimizar distúrbios musculoesqueléticos causados pela pipetagem repetitiva, as pipetas eletrônicas geralmente substituem a versão mecânica. Elas são projetados para serem mais ergonômicas e confortáveis para os usuários, o que as torna ideais para aplicações de alto rendimento que exigem mais exatidão, precisão e consistência.