Documentos Principais
S8064
Solvent Safe pipette tips
volume range 100-1000 μL, sterile
Sinônimo(s):
carbon fiber pipette tips, solvent safe pipette tips
Selecione um tamanho
400 EA
R$ 1.968,00
R$ 1.968,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
400 EA
R$ 1.968,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
volume:
100—1000 μL
R$ 1.968,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Materiais
carbon fiber
colorless
esterilidade
sterile
Características
barrier
embalagem
pack of 400 ea (4 trays of 100 ea)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 5479E
Comprimento
3.5 in. (88.3 mm)
volume máximo
1 mL
faixa de volume
100-1000 μL
volume
100—1000 μL
compatibilidade
for use with
  • Biohit Variable 200-1000 μl
  • Eppendorf Research Pro 50-1000 μl
  • Eppendorf Response 4850 50-1000 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 200-1000 μl
  • Nichiryo BenchMate 100-1000 μl
  • Pipetman P-1000 100-1000 μl
  • Rainin EDP-Series 1000 100-1000 μl
  • Socorex/Wheaton 822 Series 100-1000 μl
  • Transferpette 100-1000 μl
Descrição geral
  • Solvent Safe carbon filter pipette tips
  • Filters block corrosive vapors created when pipetting volatile organic solvents such as TFA
  • Safely and accurately pipette phenol/chloroform DNA extractions
  • Perform peptide synthesis and HPLC analysis
  • Excellent alternative to glass pipettes
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Solvent Safe is a trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)