Documentos Principais
Z710245
Nichipet glass tip for Eco pipette
volume range 1000-5000 μL
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 997,00
R$ 997,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 997,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
1000—5000 μL
R$ 997,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless
glass
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 10 ea (Racked)
fabricante/nome comercial
Nichiryo 00-GLT-X
disponibilidade
not available in (Not available in France)
volume máximo
5 mL
faixa de volume
1000-5000 μL
volume
1000—5000 μL
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Syringe (250 μL) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610015
Syringe (250 μL)
Pasteur pipettes short capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Z627992
Pasteur pipettes