Z688304
LightSafe micro centrifuge tubes
capacity 0.5 mL, conical black polypropylene
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (attached)
conical black polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 15,000 × g
RNase and DNase free
embalagem
pack of 500
fabricante/nome comercial
Cole Parmer 633375
capacidade
0.5 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- RNase and DNase free tubes
- Opaque tubes protect light-sensitive compounds
- Used along with fluorescent probes or ethidium bromide.
- Made of biocompatible polypropylene
- The click-fit cap of the tube prevents accidental leakage while opening.
- Suitable for freezing to -100°C.
- Autoclavable at 122°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)