Z617717
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
PCR tube, 0.5 mL, thin wall, flat cap
Sinônimo(s):
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube (
)
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
translucent tube
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
graduations: no
embalagem
case of 10000 ea (inner pack of 1000)
fabricante/nome comercial
Greiner 682201
técnica(s)
PCR: suitable
diâmetro da tampa
8.1 mm
capacidade
0.5 mL
Diâmetro
7.2 mm
adequação
suitable for (PCR applications)
tipo de ligação
non-treated surface