BR781305
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, colorless tube, individual, attached flat cap
Sinônimo(s):
PCR, PCR Tubes, Tubes
Selecione um tamanho
R$ 695,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 695,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
descrição
thin-walled
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
individual, attached flat cap
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781305
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.2 mL
Descrição geral
- BRAND® PCR tubes are transparent with flat cap and made of polypropylene.
- Devoid of DNA, RNase, and DNase.
- Free of pyrogens and PCR inhibitors.
- Works at a temperature range from -80° C to +121° C.
- Compatible with most thermal cyclers.
- Uniform wall thickness enables optimal thermal transfer.
Características e benefícios
- Thin walls for rapid heat transfer
- Tightly closing covers protect samples against evaporation
- Colors available for easy identification of samples
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)