BR781302
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, yellow tube, individual, attached flat cap
Sinônimo(s):
PCR, PCR Tubes, Tubes
Selecione um tamanho
R$ 659,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 659,00
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
yellow cap
yellow tube
descrição
thin-walled
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
individual, attached flat cap
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781302
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.2 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Thin walls for rapid heat transfer
- Tightly closing covers protect samples against evaporation
- Colors available for easy identification of samples
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)