Documentos Principais
BR781301
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, pink tube, individual, attached flat cap
Sinônimo(s):
PCR, PCR Tubes, Tubes
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 695,00
R$ 695,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 695,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.22
R$ 695,00
Check Cart for Availability
Materiais
conical bottom
flat cap
pink cap
pink tube
polypropylene cap
polypropylene tube
descrição
thin-walled
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
individual, attached flat cap
embalagem
pack of 1000
fabricante/nome comercial
BRAND 781301
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.2 mL
Descrição geral
  • BRAND® PCR tubes are manufactured from high-quality virgin resin polypropylene.
  • Flat caps enable tight closing and minimal evaporation losses.
  • Applicable for PCR reactions.
  • Compatible with most thermal cyclers.
  • Free of chemical additives.
  • Uniform walls enable precise thermal transfer.
Características e benefícios
  • Thin walls for rapid heat transfer
  • Tightly closing covers protect samples against evaporation
  • Colors available for easy identification of samples
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4