Documentos Principais
CLS431111
Corning® square bioassay dishes
with handles, not TC treated, square
Sinônimo(s):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polystyrene
square
esterilidade
sterile; γ-irradiated
embalagem
sleeve of 4 x 4
fabricante/nome comercial
Corning 431111
Altura
18 mm
C × L
245 mm × 245 mm
área da superfície
500 cm2
Descrição geral
  • Corning® square bioassay dishes are made from optically clear polystyrene.
  • Stacking bead design facilitate secure stacking and prevents slipping.
  • Compatible with automated colony picking instruments.
  • Certified nonpyrogenic dishes are supplied with lids.
Dish uses include large-scale colony-counting and plaque-lifting, microbial assays, hybridizations.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4