Documentos Principais
Z600377
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
Sinônimo(s):
Ultra Micro absorption cuvettes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.467,00
R$ 4.467,00
Previsão de entrega em19 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.467,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
R$ 4.467,00
Previsão de entrega em19 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
2 windows
fabricante/nome comercial
Hellma 105.201-QS
Parâmetros
200-2,500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
centro da abertura A
8.5 mm , aperture
volume da câmara
100 μL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
With PTFE stopper, 2 polished windows
with PE stopper, aperture 5mm × 2mm rectangular
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)