Documentos Principais
Z600008
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Sinônimo(s):
Hellma Macro Absorption Cuvettes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 572,00
R$ 572,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 572,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 572,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Materiais
optical glass
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 6030-OG
Parâmetros
360-2,500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
3,500 μL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
without lid
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. I want to know the glass type and refractive-index of Z600008 (Hellma 6030OG) glass cuvette. Thanks.
    1 answer
    1. The glass type is quartz. The refractive index of quartz typically ranges within 1.54 to 1.55, though it may slightly vary depending on the specific type.