Z370649
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, pore size 0.45 μm
Sinônimo(s):
bottletop filtration system, sterile filtration
Selecione um tamanho
R$ 2.266,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.266,00
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
esterilidade
sterile
Características
cap plug seal
graduations
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Nalgene® 169-0045
capacidade do frasco
500 mL
capacidade do filtro
500 mL
capacidade do funil
500 mL
diâmetro da membrana
90 mm
tamanho de poro
0.45 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- The polyethersulfone (PES) membrane exhibits low protein binding, resulting in low chances of protein loss from media.
- Hydrophilic PES does not require external wetting agents or surfactants.
- Offers higher aqueous flow rates, greater strength, capacity, and chemical resistance that is optimized for use with most cell and tissue culture media.
- The 0.45 μm membrane pore size is ideal for specialty applications, particle removal, and general clarification.
- Non-pyrogenic and endotoxin-free.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)