Documentos Principais
Z358258
Sigma-Aldrich
Nalgene® filter unit receivers
bottle capacity 250 mL
Sinônimo(s):
bottle top filter bottle, filter storage bottle
Selecione um tamanho
24 EA
R$ 1.214,00
R$ 1.214,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EA
R$ 1.214,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
R$ 1.214,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene housing
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
embalagem
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 455-0250
capacidade do frasco
250 mL
capacidade do filtro
250 mL
tamanho do gargalo
45 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polystyrene with leakproof polyethylene screw cap for storage. Designed for use with Nalgene vacuum filtration system; also appropriate as single-use storage containers.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)