Z370533
Nalgene® bottle-top sterile filter units
filter capacity 500 mL, pore size 0.45 μm, fits 45 mm bottle neck
Sinônimo(s):
bottletop filtration, rapid-flow filter, sterile culture media filter, vacuum filtration
Selecione um tamanho
R$ 1.374,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.374,00
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 12
pack of 12
fabricante/nome comercial
Nalgene® 295-4545
Diâmetro
75 mm
capacidade do filtro
500 mL
capacidade do funil
500 mL
diâmetro do gargalo
45 mm
tamanho de poro
0.45 μm
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Polyethersulfone (PES) membrane is best suited for tissue culture.
- Faster results and less waiting time.
- Non-pyrogenic and endotoxin free.
- PES exhibits low protein binding, resulting in low chances of loss of protein from media.
- PES is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants.
- PES offers higher aqueous flow rates.
- PES has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
- Polystyrene body with graduations.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?