Documentos Principais
Z367982
Sigma-Aldrich
Cellulose acetate membrane
dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm
Selecione um tamanho
25 EA
R$ 704,00
R$ 704,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 EA
R$ 704,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
R$ 704,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
embalagem
pkg of 25 membranes
capacidade do dialisador
10-200 μL
Diâmetro
11 mm
tamanho de poro
500 Da MWCO
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)