Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 ft | Previsão de entrega em01 de junho de 2026deCajamar | R$ 1.678,00 |
Sobre este item
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
R$ 1.678,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2026Detalhes
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudaravg. diam.
21 mm , when full
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
capacity
~110 mL/ft
General description
Limite de peso molecular típico = 14.000.
Packaging
Fornecido em rolos, seco
Preparation Note
A remoção do glicerol incluído como um umectante pode ser realizada lavando a tubulação em água corrente por 3-4 horas. A remoção de compostos de enxofre pode ser realizada tratando a tubulação com uma solução 0,3% (p/v) de sulfeto de sódio a 80 °C por 1 minuto. Lave com água quente (60 °C) por 2 minutos, seguido pela acidificação com uma solução 0,2% (v/v) de ácido sulfúrico e enxágue com água quente para remover o ácido. A tubulação reterá a maior parte das proteínas com peso molecular de 12.000 ou maior.
Analysis Note
Pode conter compostos de glicerina e enxofre em quantidades acima de níveis de traço.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| avg. flat width 33 mm (1.3 in.) | avg. flat width 10 mm (0.4 in.) | avg. flat width 76 mm (3.0 in.) | avg. flat width 43 mm (1.7 in.) |
| avg. diam. 21 mm , when full | avg. diam. 6 mm , when full | avg. diam. 49 mm , when full | avg. diam. 27 mm , when full |
| capacity ~110 mL/ft | capacity ~10 mL/ft | capacity ~640 mL/ft | capacity ~175 mL/ft |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de celulose para tubos de diálise
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?