D9277
Membrana de celulose para tubos de diálise
avg. flat width 10 mm (0.4 in.)
About This Item
Produtos recomendados
diâmetro médio
6 mm , when full
largura média plana
10 mm (0.4 in.)
capacidade
~10 mL/ft
Categorias relacionadas
Descrição geral
Limite de peso molecular típico = 14.000.
Embalagem
Fornecido em rolos, seco
Qualidade
Pode conter compostos de glicerina e enxofre em quantidades acima de níveis de traço.
Nota de preparo
A remoção do glicerol incluído como um umectante pode ser realizada lavando a tubulação em água corrente por 3-4 horas. A remoção de compostos de enxofre pode ser realizada tratando a tubulação com uma solução 0,3% (p/v) de sulfeto de sódio a 80 °C por 1 minuto. Lave com água quente (60 °C) por 2 minutos, seguido pela acidificação com uma solução 0,2% (v/v) de ácido sulfúrico e enxágue com água quente para remover o ácido. A tubulação reterá a maior parte das proteínas com peso molecular de 12.000 ou maior.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Molecules (Basel, Switzerland), 26(4) (2021-02-14)
Magnetic nanocomposites based on hydroxyapatite were prepared by a one-step process using the hydrothermal coprecipitation method to sinter iron oxides (Fe3O4 and γ-Fe2O3). The possibility of expanding the proposed technique for the synthesis of magnetic composite with embedded biologically active
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland), 125, 102008-102008 (2020-10-16)
The present study aimed to formulate anti-tubercular drugs (Rifampicin, Isoniazid and Pyrazinamide) loaded solid lipid nanoparticles (ATDs-SLNs) using microemulsion technique for oral administration. Central composite designed (CCD) was applied to study the effect of stearic acid (X1), Compritol® 888 ATO
Conteúdo relacionado
Dialysis Tubing