Z334324
BRAND® test tube racks, PP
Holds 55 x 18 mm tubes, white
Selecione um tamanho
R$ 857,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 857,00
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 5 × 11
Holds 55 x 18 mm tubes
fabricante/nome comercial
BRAND 4340010
C × L × A
265 mm × 126 mm × 75 mm
cor
white
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)