Documentos Principais
Z692980
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 13 mm, blue
Sinônimo(s):
Tube rack
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 112,00
R$ 112,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 112,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
R$ 112,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
Características
for tubes 13 mm
Holds 90 x 13 mm tubes
Holds 90 x 5-10 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS243073B
C × L × A
244 mm × 104 mm × 66 mm
cor
blue
Descrição geral
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)