Documentos Principais
R3758
Test tube racks
Holds 21 x 30 mm tubes, 3 × 7 array
Sinônimo(s):
tube holder
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 236,00
R$ 236,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 236,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
R$ 236,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Características
3 × 7 array
Holds 21 x 30 mm tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18746-0004
tamanho
9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in.
Aplicação
Non-metallic submersible racks maintain stability even in swirling water. Each rack has an end plate for labeling, as well as numbered and lettered rows.
Características e benefícios
  • Bel-Art polypropylene test-tube racks are a perfect alternative to wire racks.
  • The submersible racks can maintain stability even in a turbulent water bath.
  • Features end plates for labeling - for easy tube identification. Interlocking feet facilitate the stacking of racks for storage.
  • Available in numerous hole sizes, with a choice of three colors for safety and identification.
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6