Documentos Principais
Z334111
BRAND® cryovial racks, PP
red
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 1.159,00
R$ 1.159,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 1.159,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.35
R$ 1.159,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
red
Características
positions 6 × 14
fabricante/nome comercial
BRAND 4341002
BRAND
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L × A
265 mm × 126 mm × 38 mm
Diâmetro
13 mm
Descrição geral
Racks for cryo vials are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled PP, density 1.2 g/cm3), will not float in waterbath. Operating temperature: -20 to 90 °C. Autoclavable at 121 °C. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly. Available in four different colors.
Outras notas
BR4341002 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)