Documentos Principais
Z332399
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, GL 38 bottle, ETFE
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 365,00
R$ 365,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 365,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
R$ 365,00
Check Cart for Availability
Materiais
ETFE
fabricante/nome comercial
BRAND 704399
conector
GL 38 bottle
GL 45 thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Outras notas
BR704399 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)