Documentos Principais
Z529052
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Bottle-top adapter, GL 45
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.500,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
R$ 1.500,00
Check Cart for Availability
Categorias relacionadas
Descrição geral
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
GL 45 to 2in. NPT thread. CERAMUS® to Aldrich 5 gallon container.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)