Documentos Principais
Z329614
BRAND® wash bottles, LDPE
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
bottle wash, squeeze bottle, wash bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
Materiais
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (GL 25)
Características
label no label
vented
with cap
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 144148
capacidade
250 mL
diâmetro × A
59 mm × 240 mm
Descrição geral
Wash bottles with interchangeable wash head. Flexible. Delivery tube adjustable in height. Tip can be cut back to increase flow
Outras notas
BR144148 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)