Documentos Principais
Z329266
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 34 mm, diam. 15 mm
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.646,00
R$ 1.646,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.646,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
R$ 1.646,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE-coated
oval
fabricante/nome comercial
BRAND 137310
Comprimento
34 mm
Diâmetro
15 mm
Descrição geral
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Outras notas
BR137310 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)