Documentos Principais
Z329231
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 25 mm, diam. 12 mm
Sinônimo(s):
PTFE, Stirring rods
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.260,00
R$ 1.260,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.260,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
R$ 1.260,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Materiais
PTFE-coated
oval
fabricante/nome comercial
BRAND 137305
Comprimento
25 mm
Diâmetro
12 mm
Descrição geral
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Outras notas
BR137305 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)