Documentos Principais
Z403571
IKA® supports for stirring hot plates
H 44 boss head clamp, cast aluminum, 1/cs
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 528,00
R$ 528,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 528,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.76
R$ 528,00
Check Cart for Availability
Materiais
aluminum (cast aluminum)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 0002437700
cor
none
Descrição geral
For fastening the holding rod H 38 to the support rod H 16 V.
Clamping range - stand: 10 - 11 mm
Clamping range - extension arm: 11 mm
Material: cast aluminium
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4