Documentos Principais
Z329215
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 15 mm, diam. 6 mm
Sinônimo(s):
PTFE, Stirring rods
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.033,00
R$ 1.033,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.033,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
R$ 1.033,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE-coated
oval
fabricante/nome comercial
BRAND 137301
Comprimento
15 mm
Diâmetro
6 mm
Descrição geral
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Outras notas
BR137301 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)