Documentos Principais
Z329037
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 50 mm, bar diam. 8.5 mm
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 890,00
R$ 890,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 890,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
R$ 890,00
Check Cart for Availability
Materiais
cylindrical PTFE-coated
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
BRAND 137435
Comprimento
50 mm
diâmetro da barra
8.5 mm
diâmetro do anel
11 mm
Descrição geral
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Outras notas
BR137435 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)