Documentos Principais
Z327549
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 25 mL, blue graduations
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 622,00
R$ 622,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 622,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 622,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.5 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
25 mL
Altura
170 mm
cor
blue graduations
aplicação(ões)
PFAS testing
Descrição geral
Tall form, PP, high clarity. Class B (TC, In), certified according to DIN 12681 and ISO 6706. Exposure to temperatures upto 80 °C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to pressure marks and inscriptions. Strengthened rim increases overall dimensional stability. Functional spout minimizes spills. Hexagonal base with knobs for increased stability. Easy-to-read graduations. Extremely durable.
Outras notas
BR34820 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.