CLS3022P1L
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 1 L
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
graduations 10 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3022P-1L
A × D.E.
440 mm × 65 mm
tamanho
1 L
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)