CLS3022P25
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 25 mL
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
graduations 0.5 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3022P-25
A × D.E.
170 mm × 20 mm
tamanho
25 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)