Z327506
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 2,000 mL, tol. accuracy: 8 mL, subdivision, 20 mL
Selecione um tamanho
R$ 907,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 907,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 20 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 8 mL
faixa de medição de volume
2,000 mL
Altura
535 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)