Documentos Principais
Z222712
Sigma-Aldrich
Drying-tube assembly for Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus
Complete, joint: ST/NS 34/35
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.024,00
R$ 3.024,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.024,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 3.024,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless tube
glass stopcock
glass tube
round bottom
Junta
joint: ST/NS34/35
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
These replacement drying-tube pieces fit as a replacement parts in the Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus.
This complete assembly is the drying tube with removable desiccant bulb, 34/35 joint, 3-way glass stopcock. This is for use with the Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus, Z251984 and Z251992.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)