Documentos Principais
Z288136
Drying tube insert for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
size 230 mm × 50 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.475,00
R$ 2.475,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.475,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 2.475,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Büchi 002965
tamanho
230 mm × 50 mm
Descrição geral
The Buchi drying tube insert comes separately as a replacement part. Use with the Buchi drying tube assembly (Z229776) in the Buchi glass drying oven (Z563080 or Z616818).
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)