Documentos Principais
Z327417
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 500 mL, accuracy: 5 mL
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 1.074,00
R$ 1.074,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 1.074,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 1.074,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Características
subdivision 5 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
500 mL, accuracy: 5 mL
Altura
360 mm
Descrição geral
Graduated cylinders, tall form, with embossed scale, are made from transparent PMP. To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain (TC, In). Perfect cylindrical design and equal graduation marks allow for easy volume reading. Functional spout minimizes spills. Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended.
Outras notas
BR34954 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)