Documentos Principais
Z326976
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 2,000 mL, accuracy: 0.6 mL, neck joint: ST/NS 29/32, glass stopper
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 991,00
R$ 991,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 991,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 991,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
glass stopper
Junta
joint: ST/NS neck29/32
esterilidade
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
2,000 mL, accuracy: 0.6 mL
capacidade
2000 mL
Descrição geral
Volumetric flasks according to DIN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC,IN). Supplied with a glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
BR37265 (India)
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)