Z326968
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 1,000 mL, accuracy: 0.4 mL, neck joint: ST/NS 24/29, glass stopper
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
glass stopper
Junta
joint: ST/NS neck24/29
esterilidade
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
capacidade
1000 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)