Documentos Principais
Z326798
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 636,00
R$ 636,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 636,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 636,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck14/23
descrição
calibrated to contain (TC, EX)
esterilidade
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
250 mL, accuracy: 0.15 mL
capacidade
250 mL
Descrição geral
Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. TO DIN EN ISO 1042.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
BR36851 (India)
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)