Z326550
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
Selecione um tamanho
R$ 445,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 445,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
polypropylene stopper
Junta
joint: ST/NS neck10/19
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
esterilidade
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidade
20 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)