Documentos Principais
Z326534
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 431,00
R$ 431,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 431,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 431,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Junta
joint: ST/NS neck10/19
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
esterilidade
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
5 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidade
5 mL
Descrição geral
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
BR37238 (India)
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)