Documentos Principais
HS24490D
LabAlert® Pocket Timer/Stopwatch
4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec
About This Item
Código UNSPSC:
41122411
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
alarm
timing measuring range
100 hr, resolution: 1/100 sec
C × A × P
61 × 71 × 25 mm
energia da bateria
1 × 1.5 V (LR44)
Descrição geral
Pocket, four channel stopwatch / timer with both audible and visual alarms.
Características e benefícios
  • Four independent timing channels with visual and audible alarms
  • use as a stopwatch, a count up/down, or a clock
  • includes spring clip and magnetic back
Informações legais
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)