Z326445
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
Sinônimo(s):
BRAND Volumetric Flask, Volumetric Flask with Stopper
Selecione um tamanho
R$ 776,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 776,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
Junta
joint ST/NS neck14/23
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 37407
faixa de medição de volume
100 mL, accuracy: 0.1 mL
capacidade
100 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)