Z326437
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 50 mL, accuracy: 0.08 mL
Selecione um tamanho
R$ 812,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 812,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
Junta
joint ST/NS neck14/23
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 37406
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: 0.08 mL
capacidade
50 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)