Z327069
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
Selecione um tamanho
R$ 916,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 916,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck14/23
esterilidade
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
100 mL, accuracy: 0.1 mL
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)