Z324477
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 100 mL
Selecione um tamanho
R$ 351,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 351,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 1 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
Altura
260 mm
volume
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)