Z324396
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 1000 mL, subdivision, 10 mL
Sinônimo(s):
Laboratory measuring cylinder
Selecione um tamanho
R$ 890,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 890,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 10 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 32162
faixa de medição de volume
1000 mL
Altura
465 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)