Documentos Principais
Z323381
BRAND® BLAUBRAND® burette, lateral stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 2.298,00
R$ 2.298,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 2.298,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
R$ 2.298,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Materiais
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agency
according to DIN 12 700-3
Características
subdivision 0.02 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 13844
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Comprimento
~800 mm
volume
10 mL
Descrição geral
Class AS, with H mark of conformity and batch number. Calibrated to deliver (TD, EX + 30sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
BLAUBRAND® burettes come with one detailed batch certificate in each package.
Outras notas
BR13844 (India)
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)